Orangé de méthyle 0,1% en solution aqueuse, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-(4-Diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Poids moléculaire: 327.34 g/mol Point d'ébullition: 90 Point éclair: 38 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007502 Numéro CAS: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 Indice Merck: 13,06127 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 (H2O, 20 °C) |