3-Thiopheneboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 6165-69-1
Molecular Formula: C4H5BO2S
Formula Weight: 127.96
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 164-169°
Beilstein Reference: 113573
MDL No.: MFCD00151851
Formule:
C₄H₅BO₂S Point de fusion: 164…169 °C |
Numéro MDL:
MFCD00151851 Numéro CAS: 6165-69-1 |