Imprimer
Réactif de Patton et Reeder, (max. 10% H₂O)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23459.09 B23459.18
B23459.09EA 76.4 EUR
B23459.09 B23459.18
Réactif de Patton et Reeder, (max. 10% H₂O)
Réactif de Patton et Reeder
CAS No.: 3737-95-9 Molecular Formula: C21H14N2O7S Formula Weight: 438.42 Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 727492 MDL No.: MFCD00004078
Formule: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004078
Numéro CAS: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0