Imprimer
Acide 3-quinoléinecarboxylique
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE65676498/1KGEA 0 EUR
MOLE65676498/1KG MOLE65676498/2KG MOLE65676498-1G MOLE65676498/500G
Acide 3-quinoléinecarboxylique
Acide 3-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
Poids moléculaire: 173,17 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 282…283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006770
Numéro CAS: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3