Imprimer
Bleu de bromothymol sel de sodium 0,04% (p/v) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): α-(3-Bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-méthyl-2,5-cyclohexadiénylidène)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-méthylphényl)toluenesulfonate de sodium
38701.AE 38701.AP
38701.AEEA 34.9 EUR
38701.AE 38701.AP
Bleu de bromothymol sel de sodium 0,04% (p/v) en solution aqueuse
Bleu de bromothymol sel de sodium
CAS No.: 34722-90-2 Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S Formula Weight: 646.38 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00077263
Formule: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Poids moléculaire: 646.37 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077263
Numéro CAS: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7