Imprimer
Bleu de bromophénol 0,1% dans l'eau, pur
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]
ACRO403150250EA 97.8 EUR
ACRO403150250 ACRO403151000
Bleu de bromophénol 0,1% dans l'eau, pur
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Poids moléculaire: 669,97 g/mol
Densité: 1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (by UV) About 0.1%
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)