Bleu de bromophénol 0,04% (p/p) en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Bromophenol Blue is a tracking dye for nucleic acid or protein electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels.
Formule:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Poids moléculaire: 669,97 g/mol Densité: 0,985 g/ml at 25 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005875 Numéro CAS: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) | Purple |
Appearance (Form) | Liquid |
Wave Length In Water |
307 - 313 nm |
Extinction Coefficient | ≥14500 |
Wave Length | 377 - 383 nm |
Extinction Coefficient | ≥8000 |
Wave Length | 589 - 595 nm |
Visual Interval pH 3.0 - Yellow with Slight Green Tint |
≥75000 |
Visual Interval pH 3.4 - Green |
Pass |
Visual Interval pH 4.6 - Blue |
Pass |