Imprimer
Bleu de bromophénol sel de sodium pour la biologie moléculaire, convient à l'électrophorèse, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
B8026-25G B8026-5G
B8026-25GEA 287 EUR
B8026-25G B8026-5G
Bleu de bromophénol sel de sodium pour la biologie moléculaire, convient à l'électrophorèse, Sigma-Aldrich®
Bleu de bromophénol sel de sodium
Bromophenol blue (BroB), an arylmethane color marker dye has a molecular mass of 670 Da.
  • Bromophenol Blue sodium salt has been used in the buffer solution to differentiate dead and living cell
  • It has also been used as a constituent in gel loading buffer
  • A tracking dye for nucleic acid or protein electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels
Formule: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00013793
Numéro CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce5c8fd34a097127aac7cdacb27e7f410130de5e&vid=ec79008533fdd3afb43a601833c6d55c02011407&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Suitability
Suitable For Use as a Tracking Dye
For Electrophoresis in Alkaline and Neutral Buffers
Suitable
Visual Interval
pH 3.0 (Yellow) - pH 4.6 (Blue)
Pass
Clarity of Solution Pass