Imprimer
Bleu de bromophénol sel de sodium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A16899.09 A16899.18
A16899.09EA 41.5 EUR
A16899.09 A16899.18
Bleu de bromophénol sel de sodium
Bleu de bromophénol sel de sodium
CAS No.: 34725-61-6 Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S Formula Weight: 691.96 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00013793
Formule: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013793
Numéro CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Indice Merck: 14,1444