Imprimer
Bleu de bromophénol sel de sodium ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bleu de bromophénol hydrosoluble, S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol] sel de sodium, α-(3,5-Dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadiénylidène)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)toluenesulfonate de sodium
32639.06 32639.14 32639.22
32639.06EA 45.3 EUR
32639.06 32639.14 32639.22
Bleu de bromophénol sel de sodium ACS
Bleu de bromophénol sel de sodium
CAS No.: 34725-61-6 Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S Formula Weight: 691.96 Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00013793
Formule: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Poids moléculaire: 691.95 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013793
Numéro CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Indice Merck: 14,1444