Bleu de bromophénol sel de sodium ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Synonyme(s):
Bleu de bromophénol hydrosoluble, S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol] sel de sodium, α-(3,5-Dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadiénylidène)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)toluenesulfonate de sodium
Formule:
C₁₉H₉Br₄NaO₅S Point de fusion: >300 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013793 Numéro CAS: 34725-61-6 EINECS: 252-170-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark green to brown-black to blue-black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Visual transition interval | from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue) |
Clarity of solution | Passes test |