Vert de bromocresol sel de sodium
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Vert de bromocresol hydrosoluble
CAS No.: 62625-32-5
Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S
Formula Weight: 720.01
Melting Point: ca 230° dec.
MDL No.: MFCD00148898
Formule:
C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S Poids moléculaire: 720 g/mol Point de fusion: ∼ 230 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00148898 Numéro CAS: 62625-32-5 EINECS: 263-657-4 |