2-Thiopheneboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6165-68-0
Molecular Formula: C4H5BO2S
Formula Weight: 127.96
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 112375
MDL No.: MFCD00151850
Formule:
C₄H₅BO₂S Poids moléculaire: 127.96 g/mol Point de fusion: 128…131 °C |
Numéro MDL:
MFCD00151850 Numéro CAS: 6165-68-0 |