2-Thiopheneboronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
Formule:
C₄H₅BO₂S Poids moléculaire: 127.96 g/mol Point de fusion: 120…122 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00151850 Numéro CAS: 6165-68-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |