1-(5-Méthyl-2-thiényl)éthane-1-one ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 13679-74-8
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5625
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 65-67°/1mm
Beilstein Reference: 110854
MDL No.: MFCD00014529
Formule:
C₇H₈OS Point d'ébullition: 65…67 °C (1 mmHg) Point de fusion: 24…28 °C Densité: 1,119 |
Numéro MDL:
MFCD00014529 Numéro CAS: 13679-74-8 EINECS: 237-181-2 |