Imprimer
Rouge de méthyle sel de sodium 0,02% w/v aqueous solution
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2-(4-dimethylaminophenylazo)benzoïque sel de sodium, 2-(p-(Dimethylamino)phénylazo)benzoate de sodium
44161.AE 44161.AP
44161.AEEA 31.8 EUR
44161.AE 44161.AP
Rouge de méthyle sel de sodium 0,02% w/v aqueous solution
Rouge de méthyle sel de sodium
CAS No.: 845-10-3 Molecular Formula: (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na Formula Weight: 291.29 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00002426
Formule: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Poids moléculaire: 291.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002426
Numéro CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Indice Merck: 13,06142