Imprimer
Rouge de méthyle sel de sodium
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2-(4-dimethylaminophenylazo)benzoïque sel de sodium, 2-(p-(Dimethylamino)phénylazo)benzoate de sodium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.06078.0025 1.06078.0100
1.06078.0025EA 428 EUR
1.06078.0025 1.06078.0100
Rouge de méthyle sel de sodium
Rouge de méthyle sel de sodium
Formule: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Poids moléculaire: 291.28 g/mol
Point de fusion: > 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002426
Numéro CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Indice Merck: 13,06142
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 800 g/l (25 °C)
Molar Mass 291.29 g/mol
Bulk Density 360 kg/m3
pH 8.2 (10 g/l, H2O, 25 °C)