Imprimer
Rouge de méthyle sel de sodium ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2-(4-dimethylaminophenylazo)benzoïque sel de sodium, 2-(p-(Dimethylamino)phénylazo)benzoate de sodium
36667.14 36667.22
36667.14EA 45.7 EUR
36667.14 36667.22
Rouge de méthyle sel de sodium ACS
Rouge de méthyle sel de sodium
CAS No.: 845-10-3 Molecular Formula: C15H14N3NaO2 Formula Weight: 291.29 Physical Form: Crystalline Appearance: Dark red to brown Beilstein Reference: 4065488
Formule: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Poids moléculaire: 291.28 g/mol
Point de fusion: > 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002426
Numéro CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Indice Merck: 13,06142