Imprimer
Rouge de méthyle sel de sodium, pure Indicator
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2-(4-dimethylaminophenylazo)benzoïque sel de sodium, 2-(p-(Dimethylamino)phénylazo)benzoate de sodium
151411000 151410250 151415000
ACRO151411000EA 99 EUR
ACRO151411000 ACRO151410250 ACRO151415000
Rouge de méthyle sel de sodium, pure Indicator
Rouge de méthyle sel de sodium
Formule: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Poids moléculaire: 291.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002426
Numéro CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Indice Merck: 13,06142
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1% in water) clear to faint turbid solution
Visual transition interval from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)