Imprimer
Rouge de méthyle chlorhydrate ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
36668.14 36668.22
36668.14EA 41.6 EUR
36668.14 36668.22
Rouge de méthyle chlorhydrate ACS
Rouge de méthyle chlorhydrate
CAS No.: 63451-28-5 Molecular Formula: C15H15N3O2.HCl Formula Weight: 305.77 Physical Form: Crystalline Melting Point: 175° dec. MDL No.: MFCD00012614
Formule: C₁₅H₁₆ClN₃O₂
Point de fusion: 175 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012614
Numéro CAS: 63451-28-5
EINECS: 264-190-9