Imprimer
Rouge de méthyle chlorhydrate ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
339320250 339321000
ACRO339320250EA 47.4 EUR
ACRO339320250 ACRO339321000
Rouge de méthyle chlorhydrate ACS
Rouge de méthyle chlorhydrate
Formule: C₁₅H₁₆ClN₃O₂
Point de fusion: 175 °C
Numéro MDL: MFCD00012614
Numéro CAS: 63451-28-5
EINECS: 264-190-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to dark purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Clarity of alcohol solution Passes test