Imprimer
Rouge de méthyle Reag. Ph. Eur. indicateur acide-base, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2-(4-dimethylaminophenylazo)benzoïque
32654-25G 32654-100G
32654-25GEA 64.2 EUR
32654-25G 32654-100G
Rouge de méthyle Reag. Ph. Eur. indicateur acide-base, Fluka™
Rouge de méthyle
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Poids moléculaire: 269.3 g/mol
Point de fusion: 179…182 °C
Densité: 0.989 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Indice Merck: 12,06199
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Change range (pH 4.4-6.0) complying
UV spectrum complying