Imprimer
Rouge de méthyle, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2-(4-dimethylaminophenylazo)benzoïque
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.06076.0025 1.06076.0100
1.06076.0025EA 97 EUR
1.06076.0025 1.06076.0100
Rouge de méthyle, Supelco®
Rouge de méthyle
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Poids moléculaire: 269.3 g/mol
Point de fusion: 178…182 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Indice Merck: 12,06199
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 178 - 182 °C
Molar Mass 269.31 g/mol
Bulk Density 300 - 500 kg/m3
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material