Imprimer
Rouge de méthyle ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2-(4-dimethylaminophenylazo)benzoïque
36682.14 36682.22
36682.14EA 47.5 EUR
36682.14 36682.22
Rouge de méthyle ACS
Rouge de méthyle
CAS No.: 493-52-7 Molecular Formula: C15H15N3O2 Formula Weight: 269.30 Physical Form: Crystalline Appearance: Dark red Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 750102 Merck Reference: 14,6119 MDL No.: MFCD00002425
pH indicator in pH range 4.2 - 6.3
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Poids moléculaire: 269.3 g/mol
Point de fusion: 179…182 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Indice Merck: 14,6119