Imprimer
Rouge de méthyle, pur indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2-(4-dimethylaminophenylazo)benzoïque
264440250 264441000 264445000
ACRO264440250EA 57.5 EUR
ACRO264440250 ACRO264441000 ACRO264445000
Rouge de méthyle, pur indicateur
Rouge de méthyle
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Poids moléculaire: 269.3 g/mol
Point de fusion: 178…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Indice Merck: 12,06199
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to brown to purple to violet Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥650 (430 nm, in buffer)
Visual transition interval from pH 4.2 (pink or red) to pH 6.2 (yellow)