Imprimer
4-Méthoxystyrène 96% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
161390050 161390250
ACRO161390050EA 111 EUR
ACRO161390050 ACRO161390250
4-Méthoxystyrène 96% stabilisé
4-Méthoxystyrène
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 204…205 °C
Point de fusion: 3,3 °C
Densité: 1 g/cm³
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008619
Numéro CAS: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol