Imprimer
4-Méthoxystyrène ≥98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Stabilisation: stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol
B22353.06 B22353.14 B22353.22
B22353.06EA 90.8 EUR
B22353.06 B22353.14 B22353.22
4-Méthoxystyrène ≥98% stabilisé
4-Méthoxystyrène
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98% CAS No.: 637-69-4 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5610 Boiling Point: 204-205° Beilstein Reference: 1098935 MDL No.: MFCD00008619
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 204…205 °C
Point de fusion: 3,3 °C
Densité: 1,002
Point éclair: 72 °C (161 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008619
Numéro CAS: 637-69-4
EINECS: 211-298-9