4-Fluorostyrène ≥97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Fluoro-4-vinylbenzene
Stabilisation:
stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol 0,10 %
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97+%
CAS No.: 405-99-2
Molecular Formula: C8H7F
Formula Weight: 122.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.5150
Odour: Recognizable
Melting Point: -36°
Boiling Point: 145-148°
Beilstein Reference: 1634203
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000361
Formule:
C₈H₇F Point d'ébullition: 145…148 °C Point de fusion: –36 °C Densité: 1,024 Point éclair: 26 °C (78 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000361 Numéro CAS: 405-99-2 EINECS: 206-975-0 UN: 1993 ADR: 3,III |