Imprimer
4-Fluorostyrène 97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Fluoro-4-vinylbenzene
168340100 168340010
ACRO168340100EA 171 EUR
ACRO168340100 ACRO168340010
4-Fluorostyrène 97% stabilisé
4-Fluorostyrène
Formule: C₈H₇F
Point d'ébullition: 145…148 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –34,5 °C
Densité: 1,024 g/cm³
Point éclair: 26 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000361
Numéro CAS: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % tert.-butylcatechol