2-Bromo-4,6-di-tert-butylphénol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 20834-61-1
Molecular Formula: C14H21BrO
Formula Weight: 285.23
Melting Point: 55-59°
Beilstein Reference: 2100150
Formule:
C₁₄H₂₁BrO Point de fusion: 55…59 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051597 Numéro CAS: 20834-61-1 |