2-Bromostyrène 96% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Stabilisation:
stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol 0,05 %
Stabilized with ca 0.05% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97%
CAS No.: 2039-88-5
Molecular Formula: C8H7Br
Formula Weight: 183.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5920
Melting Point: -53°
Boiling Point: 102-104°/22mm
Beilstein Reference: 2323537
MDL No.: MFCD00000076
Formule:
C₈H₇Br Point d'ébullition: 102…104 °C (22 mmHg) Point de fusion: –53 °C Densité: 1,416 Point éclair: 85 °C (185 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000076 Numéro CAS: 2039-88-5 EINECS: 218-027-3 |