Imprimer
3,5-Di-tert-butylpyrocatéchol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Di-tert-butylcatechol
112970250 112970050
ACRO112970250EA 114 EUR
ACRO112970250 ACRO112970050
3,5-Di-tert-butylpyrocatéchol 99%
3,5-Di-tert-butylpyrocatéchol
Formule: C₁₄H₂₂O₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97…100 °C
Numéro MDL: MFCD00008819
Numéro CAS: 1020-31-1
EINECS: 213-816-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %