Imprimer
Sodium férédétate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide éthylènediaminetétraacétique sel de fer(III) et de sodium
88995.22 88995.36 88995.A3
88995.22EA 55.4 EUR
88995.22 88995.36 88995.A3
Sodium férédétate
Sodium férédétate
CAS No.: 15708-41-5 Molecular Formula: FeNa(O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)2 Formula Weight: 367.05 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00078215
Formule: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Poids moléculaire: 367.05 g/mol
Point de fusion: 80
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078215
Numéro CAS: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Indice Merck: 12,04076