Imprimer
Colchicine, Calbiochem®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
234115-1 234115-5
234115-1EA 118 EUR
234115-1 234115-5
Colchicine, Calbiochem®
Colchicine
Formule: C₂₂H₂₅NO₆
Poids moléculaire: 399.44 g/mol
Point de fusion: 154…156 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078484
Numéro CAS: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 12,02536