Colchicine 95% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
Purity: 95%
CAS No.: 64-86-8
Molecular Formula: C22H25NO6
Formula Weight: 399.44
Melting Point: ca 150° dec.
Beilstein Reference: 2228813
Merck Reference: 14,2471
UN No.: 1544
MDL No.: MFCD00078484
Formule:
C₂₂H₂₅NO₆ Poids moléculaire: 399.44 g/mol Point de fusion: ∼ 150 °C (déc.) Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00078484 Numéro CAS: 64-86-8 EINECS: 200-598-5 UN: 1544 ADR: 6.1 I Indice Merck: 12,02536 |