Imprimer
Styrène-D8 98+ atom% D stabilisé pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
175390050 175390010
ACRO175390050EA 546 EUR
ACRO175390050 ACRO175390010
Styrène-D8 98+ atom% D stabilisé pour spectroscopie RMN
Styrène-D8
Formule: C₆D₅CDCD₂
Point d'ébullition: 50…51 °C (25 mmHg)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0,97 g/cm³
Point éclair: 32 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044231
Numéro CAS: 19361-62-7
EINECS: 242-995-6
UN: 2055
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Stabilizer 0.5 % 4-tert-Butylcatechol
D-Enrichment ≥98.0 %