Imprimer
Minoxidil sulphate ≥98%
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BMLKC1300005 BMLKC1300025
ENZOBMLKC1300005EA 110 EUR
ENZOBMLKC1300005 ENZOBMLKC1300025
Minoxidil sulphate ≥98%
Minoxidil sulphate
K⁺ channel activator.
A selective ATP-sensitive K⁺ (KATP) channel opener. It is the active metabolite of minoxidil and is a potent (IC₅₀=0.14 µM) vascular smooth muscle relaxant. Antihypertensive. Stimulates renin secretion.
Soluble in DMSO (25 mg/ml).
Formule: C₉H₁₅N₅O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248907
Numéro CAS: 83701-22-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%