Imprimer
4-Aminonaphtalène-1,8-dicarboximide ≥96% (par RMN)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BMLAP1010020 BMLAP1010100
ENZOBMLAP1010020EA 114 EUR
ENZOBMLAP1010020 ENZOBMLAP1010100
4-Aminonaphtalène-1,8-dicarboximide ≥96% (par RMN)
4-Aminonaphtalène-1,8-dicarboximide
PARP inhibitor
Potent inhibitor of poly (ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) (IC50=0.18μM). Reduces ischemia-reperfusion injury in the heart and skeletal muscle.
Formule: C₁₂H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00006921
Numéro CAS: 1742-95-6