Vitamine A acétate (synthétique) ≥95% (par HPLC)
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acétate de rétinyle
Soluble in ethanol, chloroform, and ether. Insoluble in water.
Formule:
C₂₂H₃₂O₂ Poids moléculaire: 328.49 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00019413 Numéro CAS: 127-47-9 EINECS: 204-844-2 |
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) | ≥95% |
Source | Synthetic |