HT-2 Toxin ≥98% (par CCM)
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Mycotoxin.
Trichothecene group mycotoxin. Induces apoptosis.
Soluble in 100% ethanol, DMSO or ethyl acetate. Slightly soluble in petroleum ether, poorly soluble in water.
Formule:
C₂₂H₃₂O₈ Température de stockage: Congélateur |
Numéro CAS:
26934-87-2 UN: 2811 ADR: 6.1,I |
Résultats des tests de spécification
Source | Semisynthetic, derived from T2 toxin from Fusarium tricinctum |
Purity | ≥98% (TLC) |