Aflatoxin G1 ≥98% (par CCM)
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Potent hepatotoxic and hepatocarcinogenic mycotoxin.
Soluble in DMSO (10 mg/ml), methylene chloride (5 mg/ml) or methanol.
Formule:
C₁₇H₁₂O₇ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro CAS:
1165-39-5 EINECS: 214-615-9 UN: 2811 ADR: 6.1,I Indice Merck: 14,00181 |
Résultats des tests de spécification
Source | Isolated from Aspergillus flavus |
Purity | ≥98% (TLC) |