Imprimer
(+)-Bicuculline ≥98% (par HPLC)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ALX550515M050 ALX550515M250
ENZOALX550515M050EA 82.5 EUR
ENZOALX550515M050 ENZOALX550515M250
(+)-Bicuculline ≥98% (par HPLC)
(+)-Bicuculline
GABAA receptor antagonist.
Soluble in benzene, chloroform or ethyl acetate.
Formule: C₂₀H₁₇NO₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005006
Numéro CAS: 485-49-4
EINECS: 207-619-7
UN: 1544
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,01203
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
Appearance Off-white to yellow powder