MPEP hydrochloride ≥99%
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Methyl-6-(phenylethynyl)pyridine hydrochloride, MPEP HCl
mGluR5 antagonist.
Potent and selective antagonist for mGluR5 receptor. Systemically active in vivo.
Soluble in water, DMSO or methanol.
Formule:
C₁₄H₁₁N.HCl Poids moléculaire: 229.71 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02262119 Numéro CAS: 219911-35-0 |
Résultats des tests de spécification
Purity | ≥99% |
Identity | Determined by NMR |