Imprimer
Nifedipine ≥98%
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Adalat, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
ALX550091G005 ALX550091G025
ENZOALX550091G005EA 92.4 EUR
ENZOALX550091G005 ENZOALX550091G025
Nifedipine ≥98%
Nifedipine
Ca²⁺ channel inhibitor
Voltage-sensitive (L-type) Ca²⁺ channel blocker. Vasodilator. Induces apoptosis.
Formule: C₁₇H₁₈N₂O₆
Numéro MDL: MFCD00057326
Numéro CAS: 21829-25-4