Imprimer
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Octyle β-D-Glucopyrannoside, β-D-Glucopyrannoside d'octyle
ALX500001G001 ALX500001G005 ALX500001G025
ENZOALX500001G001EA 56.1 EUR
ENZOALX500001G001 ENZOALX500001G005 ENZOALX500001G025
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Formule: C₁₄H₂₈O₆
Poids moléculaire: 292.37 g/mol
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063288
Numéro CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8