Loxoribine ≥97% (par HPLC et méthode UV), solide blanc à blanc cassé
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
7-Allyl-8-oxoguanosine, RWJ 21757
Selective ligand for toll-like receptor 7 (TLR7) via IFN.
Activates natural killer cells and primes cytolytic precursor cells for activation by IL-2.
Soluble in DMSO (30 mg/ml), water (10 mg/ml), water:acetonitrile (1:1) (20 mg/ml) or water:methanol (1:1) (10 mg/ml).
Formule:
C₁₃H₁₇N₅O₆ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00867591 Numéro CAS: 121288-39-9 |
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC (UV)) | ≥97% |