Imprimer
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): NADP
ALX480003G001 ALX480003M050 ALX480003M250
ENZOALX480003G001EA 290 EUR
ENZOALX480003G001 ENZOALX480003M050 ENZOALX480003M250
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée)
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formule: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065390
Numéro CAS: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8