Imprimer
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALX480001G001 ALX480001G005
ENZOALX480001G001EA 93.5 EUR
ENZOALX480001G001 ENZOALX480001G005
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Formule: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂
Numéro MDL: MFCD00066635
Numéro CAS: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7