Imprimer
Ionomycin calcium salt
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALX450007M001 ALX450007M005
ENZOALX450007M001EA 165 EUR
ENZOALX450007M001 ENZOALX450007M005
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Formule: C₄₁H₇₀CaO₉
Numéro MDL: MFCD00151183
Numéro CAS: 56092-82-1