Imprimer
Ionomycin acide libre
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALX450006M001 ALX450006M005
ENZOALX450006M001EA 149 EUR
ENZOALX450006M001 ENZOALX450006M005
Ionomycin acide libre
Ionomycin
Formule: C₄₁H₇₂O₉
Poids moléculaire: 709.02 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798385
Numéro CAS: 56092-81-0